Imprimer
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzoic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR5887-1G OR5887-5G OR5887-10G
APOSOR5887-1GEA 209 EUR
APOSOR5887-1G APOSOR5887-5G APOSOR5887-10G
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzoic acid 95+%
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₂N₂O₄
Point de fusion: 284…286 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01568125
Numéro CAS: 386715-40-8