Imprimer
(R)-(-)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: D(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutanol, D-Valinol, D(-)-Valinol
OR5885-25G OR5885-100G
APOSOR5885-25GEA 102 EUR
APOSOR5885-25G APOSOR5885-100G
(R)-(-)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol 98%
(R)-(-)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol
Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Point d'ébullition: 189…190 °C
Point de fusion: 35…36 °C
Densité: 0.931 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064297
Numéro CAS: 4276-09-9