Imprimer
(S)-(+)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: L(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutan-1-ol, (S)-2-Amino-3-methyl-butan-1-ol, L-Valinol, L(+)-Valinol
OR5874-100G OR5874-25G
APOSOR5874-100GEA 128 EUR
APOSOR5874-100G APOSOR5874-25G
(S)-(+)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol 99%
(S)-(+)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol
Formule: C₅H₁₃NO
Point d'ébullition: 81 °C/8mmHg
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 0.926 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064296
Numéro CAS: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5