Imprimer
(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Meglumine, (-)-1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, N-Methyl-D-glucamine, (-)-N-Methyl-D-glucamine, (2R,3R,4R,5S)-6-(Methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentaol, (-)-1-Methylamino-1-deoxy-D-glucitol
OR5855-250G OR5855-50G
APOSOR5855-250GEA 58 EUR
APOSOR5855-250G APOSOR5855-50G
(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol
(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol
Formule: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 195.22 g/mol
Point de fusion: 129…131.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004707
Numéro CAS: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Merck Index: 12,06154