Imprimer
Pyrimidin-2-ol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5850-5G OR5850-1G
APOSOR5850-5GEA 90.2 EUR
APOSOR5850-5G APOSOR5850-1G
Pyrimidin-2-ol 95+%
Pyrimidin-2-ol
Formule: C4H4N2O
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047358
Numéro CAS: 51953-13-0
EINECS: 209-149-8