Imprimer
3-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dichloro-3-bromopyridine
OR5840-1G OR5840-5G
APOSOR5840-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5840-1G APOSOR5840-5G
3-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
3-Bromo-2,6-dichloropyridine
Formule: C₅H₂BrCl₂N
Point de fusion: 68…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798231
Numéro CAS: 866755-20-6