Imprimer
tert-Butylchlorodiphénylsilane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5837-100G OR5837-25G OR5837-500G
APOSOR5837-100GEA 50.9 EUR
APOSOR5837-100G APOSOR5837-25G APOSOR5837-500G
tert-Butylchlorodiphénylsilane
tert-Butylchlorodiphénylsilane
Formule: C₁₆H₁₉ClSi
Point d'ébullition: 90…92 °C/0.01mmHg
Densité: 1.057 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000497
Numéro CAS: 58479-61-1
EINECS: 261-282-0
ONU: 2987
ADR: 8,II