Imprimer
3-Bromo-2-cyano-6-methylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-6-methylpicolinonitrile, 3-Bromo-6-methylpyridine-2-carbonitrile
OR5836-1G OR5836-5G
APOSOR5836-1GEA 183 EUR
APOSOR5836-1G APOSOR5836-5G
3-Bromo-2-cyano-6-methylpyridine 95%
3-Bromo-2-cyano-6-methylpyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197.0300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059560
Numéro CAS: 717843-48-6