Imprimer
3-Amino-2-méthoxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methoxypyridin-3-amine, 2-Methoxy-3-pyridylamine
OR5833-5G OR5833-1G OR5833-25G
APOSOR5833-5GEA 24.8 EUR
APOSOR5833-5G APOSOR5833-1G APOSOR5833-25G
3-Amino-2-méthoxypyridine 98%
3-Amino-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₈N₂O
Point de fusion: 67…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833386
Numéro CAS: 20265-38-7