Imprimer
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5820-1G OR5820-5G OR5820-25G
APOSOR5820-1GEA 58 EUR
APOSOR5820-1G APOSOR5820-5G APOSOR5820-25G
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole 97%
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₂HBrN₂S
Point de fusion: 68…73 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04115375
Numéro CAS: 61929-24-6