N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR5810-1G
OR5810-5G
APOSOR5810-1GEA
171
EUR
APOSOR5810-1G
APOSOR5810-5G
N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide 98%
N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide
Formule:
C₁₄H₁₄BrNO₂S Point de fusion: 98…101 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07363832 Numéro CAS: 850429-67-3 |