Imprimer
3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5804-1G OR5804-5G
APOSOR5804-1GEA 141 EUR
APOSOR5804-1G APOSOR5804-5G
3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₈BrNO₂S
Point de fusion: 62…66 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363818
Numéro CAS: 153435-79-1