Imprimer
Acide (2,4-dichlorophényl)acétique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: DCAA, 2,4-Dichlorophenylacetic acid
OR5793-100G OR5793-25G OR5793-500G
APOSOR5793-100GEA 36.4 EUR
APOSOR5793-100G APOSOR5793-25G APOSOR5793-500G
Acide (2,4-dichlorophényl)acétique
Acide (2,4-dichlorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004318
Numéro CAS: 19719-28-9
EINECS: 243-248-7