Imprimer
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR5762-500MG OR5762-250MG
APOSOR5762-500MGEA 0 EUR
APOSOR5762-500MG APOSOR5762-250MG
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt 96%
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt
Formule: C₈H₁₂BNaO₂
Point de fusion: 300…302 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363759
Numéro CAS: 871329-70-3