Imprimer
Acide 2-éthoxy-4-nitrobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5746-25G OR5746-5G OR5746-100G
APOSOR5746-25GEA 250 EUR
APOSOR5746-25G APOSOR5746-5G APOSOR5746-100G
Acide 2-éthoxy-4-nitrobenzoïque
Acide 2-éthoxy-4-nitrobenzoïque
Formule: C₉H₉NO₅
Point de fusion: 148…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683865
Numéro CAS: 2486-66-0