Imprimer
Méthyl-3-thiénylcétone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5739-10G OR5739-5G
APOSOR5739-10GEA 0 EUR
APOSOR5739-10G APOSOR5739-5G
Méthyl-3-thiénylcétone 98%
Méthyl-3-thiénylcétone
Formule: C₆H₆OS
Point d'ébullition: 208…210 °C/748mmHg
Point de fusion: 57…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005468
Numéro CAS: 1468-83-3
EINECS: 215-996-4