Imprimer
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-((1H-1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR5719-1G OR5719-250MG
APOSOR5719-1GEA 244 EUR
APOSOR5719-1G APOSOR5719-250MG
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 95%
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₉BN₄O₃
Point de fusion: 230…236 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363798
Numéro CAS: 871333-05-0