Imprimer
3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5713-10G OR5713-250MG
APOSOR5713-10GEA 0 EUR
APOSOR5713-10G APOSOR5713-250MG
3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₅S
Point de fusion: 144…148 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363748
Numéro CAS: 871329-60-1