Imprimer
4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR5706-10G OR5706-1G OR5706-5G
APOSOR5706-10GEA 547 EUR
APOSOR5706-10G APOSOR5706-1G APOSOR5706-5G
4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide
Formule: C₁₂H₁₆BrNO₂S
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00450584
Numéro CAS: 7454-76-4