Imprimer
2-Chloro-4-iodopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5643-5G OR5643-100G OR5643-25G
APOSOR5643-5GEA 21.9 EUR
APOSOR5643-5G APOSOR5643-100G APOSOR5643-25G
2-Chloro-4-iodopyridine
2-Chloro-4-iodopyridine
Formule: C₅H₃ClIN
Point de fusion: 41…45 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861983
Numéro CAS: 153034-86-7