Imprimer
Cyclopentylhydrazine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5640-5G OR5640-1G OR5640-10G
APOSOR5640-5GEA 97.3 EUR
APOSOR5640-5G APOSOR5640-1G APOSOR5640-10G
Cyclopentylhydrazine hydrochloride
Cyclopentylhydrazine hydrochloride
Formule: C₅H₁₃ClN₂
Point de fusion: 127…131 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01320505
Numéro CAS: 24214-72-0