Imprimer
4-Bromoindole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1H-indole
OR5639-25G OR5639-5G OR5639-100G
APOSOR5639-25GEA 128 EUR
APOSOR5639-25G APOSOR5639-5G APOSOR5639-100G
4-Bromoindole 98%
4-Bromoindole
Formule: C₈H₆BrN
Point d'ébullition: 88…90 °C/0.1mmHg
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.563 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671502
Numéro CAS: 52488-36-5