Imprimer
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-Boc-aminothiazole-4-carboxylate, Methyl 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2-BOC protected
OR5619-1G OR5619-5G
APOSOR5619-1GEA 66.9 EUR
APOSOR5619-1G APOSOR5619-5G
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₄S
MW: 258.2942 g/mol
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659910
Numéro CAS: 850429-62-8