Imprimer
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate
OR5615-1G OR5615-5G
APOSOR5615-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5615-1G APOSOR5615-5G
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate 95%
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate
Formule: C₅H₅BrN₂O₂S
MW: 237.08 g/mol
Point de fusion: 157…159 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00137990
Numéro CAS: 850429-60-6