Imprimer
Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl2-chloro-4-thiazolecarboxylate
OR5610-1G OR5610-5G
APOSOR5610-1GEA 26.1 EUR
APOSOR5610-1G APOSOR5610-5G
Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate 98%
Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate
Formule: C₅H₄ClNO₂S
MW: 177.6088 g/mol
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659909
Numéro CAS: 850429-61-7