Imprimer
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5603-25G OR5603-5G OR5603-1G
APOSOR5603-25GEA 87 EUR
APOSOR5603-25G APOSOR5603-5G APOSOR5603-1G
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
Formule: C₉H₇BrN₂S
Point de fusion: 181…187 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051953
Numéro CAS: 2103-94-8