Imprimer
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5580-10G OR5580-1G OR5580-25G
APOSOR5580-10GEA 187 EUR
APOSOR5580-10G APOSOR5580-1G APOSOR5580-25G
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₆BrN₃O₂
Point de fusion: 160…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092197
Numéro CAS: 100367-40-6