Imprimer
2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methyl-3-nitro-2-pyridone, 2-Hydroxy-5-methyl-3-nitropyridine, 6-Hydroxy-5-nitro-3-picoline, 5-Methyl-3-nitro-2-pyridinol, 5-Methyl-3-nitro-2(1H)-pyridone
OR5572-5G OR5572-1G
APOSOR5572-5GEA 27.7 EUR
APOSOR5572-5G APOSOR5572-1G
2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline 98%
2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Point de fusion: 179 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02070021
Numéro CAS: 7464-14-4