Imprimer
Acide 4-nitrosalicylíque 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55682-100G OR55682-25G OR55682-5G
APOSOR55682-100GEA 354 EUR
APOSOR55682-100G APOSOR55682-25G APOSOR55682-5G
Acide 4-nitrosalicylíque 96%
Acide 4-nitrosalicylíque
Formule: C₇H₅NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071505
Numéro CAS: 619-19-2