Imprimer
Acide 4-bromo-2-pyridinecarboxylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromopyridine-2-carboxylic acid
OR5568-10G OR5568-25G OR5568-5G
APOSOR5568-10GEA 31.9 EUR
APOSOR5568-10G APOSOR5568-25G APOSOR5568-5G
Acide 4-bromo-2-pyridinecarboxylique 97%
Acide 4-bromo-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Point de fusion: 172…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426665
Numéro CAS: 30766-03-1