Imprimer
3-Vinylbenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55645-1G OR55645-5G
APOSOR55645-1GEA 45.1 EUR
APOSOR55645-1G APOSOR55645-5G
3-Vinylbenzoic acid 98%
3-Vinylbenzoic acid
Formule: C₉H₈O₂
Point de fusion: 91…95 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00157038
Numéro CAS: 28447-20-3