Imprimer
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55629-1G OR55629-5G
APOSOR55629-1GEA 26.1 EUR
APOSOR55629-1G APOSOR55629-5G
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Formule: C₆H₃Br₂I
Point de fusion: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192666
Numéro CAS: 19821-80-8