Imprimer
Cyclopropane 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR55510-25G OR55510-5G
APOSOR55510-25GEA 766 EUR
APOSOR55510-25G APOSOR55510-5G
Cyclopropane 99%
Cyclopropane
Formule: C₃H₆
Point d'ébullition: –33 °C
Point de fusion: –128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 75-19-4
ONU: 1027
ADR: 2.1,