Imprimer
Acide 3-propoxybenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR55479-1G OR55479-5G
APOSOR55479-1GEA 168 EUR
APOSOR55479-1G APOSOR55479-5G
Acide 3-propoxybenzoïque 98%
Acide 3-propoxybenzoïque
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 190965-42-5