Imprimer
Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55477-1G OR55477-5G OR55477-10G
APOSOR55477-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55477-1G APOSOR55477-5G APOSOR55477-10G
Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate 98%
Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₉IO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12923250
Numéro CAS: 52570-33-9