Imprimer
5-Amino-1-pentanol, technical
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Amino-1-pentanol
OR55441-100G OR55441-500G OR55441-25G
APOSOR55441-100GEA 150 EUR
APOSOR55441-100G APOSOR55441-500G APOSOR55441-25G
5-Amino-1-pentanol, technical
5-Amino-1-pentanol
Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Point d'ébullition: 222
Point de fusion: 36
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008237
Numéro CAS: 2508-29-4
ONU: 3259
ADR: 8 III