Imprimer
5-Acetamido-2-nitrophenylboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Acetamido-2-nitro)benzeneboronicacid
OR5539-1G OR5539-5G OR5539-10G
APOSOR5539-1GEA 143 EUR
APOSOR5539-1G APOSOR5539-5G APOSOR5539-10G
5-Acetamido-2-nitrophenylboronic acid 96%
5-Acetamido-2-nitrophenylboronic acid
Formule: C₈H₉BN₂O₅
Point de fusion: 193…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659829
Numéro CAS: 78887-36-2