Imprimer
3,4,5-Triméthylaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR55349-5G OR55349-1G OR55349-25G
APOSOR55349-5GEA 94.4 EUR
APOSOR55349-5G APOSOR55349-1G APOSOR55349-25G
3,4,5-Triméthylaniline 98%
3,4,5-Triméthylaniline
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Point de fusion: 79…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130022
Numéro CAS: 1639-31-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 III