Imprimer
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 5-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid
OR5534-25G OR5534-5G
APOSOR5534-25GEA 42.2 EUR
APOSOR5534-25G APOSOR5534-5G
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 98%
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
MW: 186.40 g/mol
Point de fusion: 134…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318966
Numéro CAS: 89694-48-4