Imprimer
1,3-Dihydroxynaphtalène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55332-1G OR55332-25G OR55332-5G
APOSOR55332-1GEA 36.4 EUR
APOSOR55332-1G APOSOR55332-25G APOSOR55332-5G
1,3-Dihydroxynaphtalène 99%
1,3-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003965
Numéro CAS: 132-86-5