Imprimer
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Diamino-4,5-dibromobenzene, 4,5-Dibromobenzene-1,2-diamine
OR55318-25G OR55318-100G
APOSOR55318-25GEA 132 EUR
APOSOR55318-25G APOSOR55318-100G
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine 97+%
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine
Formule: C₆H₆Br₂N₂
Point de fusion: 137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00795598
Numéro CAS: 49764-63-8