Imprimer
4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran
Fournisseur: Apollo Scientific
OR55286-1G OR55286-5G
APOSOR55286-1GEA 24.4 EUR
APOSOR55286-1G APOSOR55286-5G
4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran
4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran
Formule: C₁₈H₁₁BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19441306
Numéro CAS: 955959-84-9