Imprimer
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR55267-5G OR55267-25G
APOSOR55267-5GEA 58 EUR
APOSOR55267-5G APOSOR55267-25G
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formule: C₅H₂Cl₂N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835493
Numéro CAS: 42754-96-1