Octadécyltriméthoxysilane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR55171-25G
OR55171-100G
APOSOR55171-25GEA
27.7
EUR
APOSOR55171-25G
APOSOR55171-100G
Octadécyltriméthoxysilane 95%
Octadécyltriméthoxysilane
Formule:
C₂₁H₄₆O₃Si Point d'ébullition: 170 °C Point de fusion: 16…17 °C Densité: 0.885 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043060 Numéro CAS: 3069-42-9 |