Imprimer
6-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55165-10G OR55165-1G OR55165-5G
APOSOR55165-10GEA 151 EUR
APOSOR55165-10G APOSOR55165-1G APOSOR55165-5G
6-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
6-Bromo-2-chloroquinazoline
Formule: C₈H₄BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261000
Numéro CAS: 882672-05-1