Imprimer
2-Méthyl-2-propanyle (3-hydroxypropyl)carbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Boc-amino)-1-propanol, N-(3-Hydroxypropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, Boc-β-Ala-ol, 3-(BOC-amino)-1-propanol, tert-Butyl N-(3-Hydroxypropyl)carbamate
OR55160-100G OR55160-25G
APOSOR55160-100GEA 212 EUR
APOSOR55160-100G APOSOR55160-25G
2-Méthyl-2-propanyle (3-hydroxypropyl)carbamate 95%
2-Méthyl-2-propanyle (3-hydroxypropyl)carbamate
Formule: C₈H₁₇NO₃
MW: 175.23 g/mol
Densité: 1.025 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191883
Numéro CAS: 58885-58-8