Imprimer
BAPTA tetramethyl ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55133-1G OR55133-5G
APOSOR55133-1GEA 0 EUR
APOSOR55133-1G APOSOR55133-5G
BAPTA tetramethyl ester 98%
BAPTA tetramethyl ester
Formule: C₂₆H₃₂N₂O₁₀
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00532664
Numéro CAS: 125367-34-2