1-Pentyne 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR5512-100G
OR5512-25G
APOSOR5512-100GEA
176
EUR
APOSOR5512-100G
APOSOR5512-25G
1-Pentyne 99%
1-Pentyne
Formule:
C₅H₈ MW: 68.12 g/mol Point d'ébullition: 39…41 °C Point de fusion: –106…–105 °C Densité: 0.691 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: –20 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009469 Numéro CAS: 627-19-0 EINECS: 210-987-1 ONU: 3295 ADR: 3 II |