Imprimer
4,4''-Diiodo-p-terphenyl 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR55119-1G OR55119-5G
APOSOR55119-1GEA 212 EUR
APOSOR55119-1G APOSOR55119-5G
4,4''-Diiodo-p-terphenyl 98%
4,4''-Diiodo-p-terphenyl
Formule: C₁₈H₁₂I₂
Point de fusion: 328 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 19053-14-6