Imprimer
Anhydride citraconique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Methylfuran-2,5-dione
OR5508-100G OR5508-25G OR5508-250G
APOSOR5508-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5508-100G APOSOR5508-25G APOSOR5508-250G
Anhydride citraconique 99%
Anhydride citraconique
Formule: C₅H₄O₃
Point d'ébullition: 213…215 °C
Point de fusion: 44475 °C
Densité: 1.245 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005522
Numéro CAS: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III